BM0021
BMY-14802
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-(4-Fluorophenyl)-4-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)-1-piperazine butanol, (±)-BMY 14802, BMS 181100, BMY-014802, BMY14802
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC1=CC=C(C(O)CCCN2CCN(C3=NC=C(F)C=N3)CC2)C=C1
InChI
1S/C18H22F2N4O/c19-15-5-3-14(4-6-15)17(25)2-1-7-23-8-10-24(11-9-23)18-21-12-16(20)13-22-18/h3-6,12-13,17,25H,1-2,7-11H2
ZXUYYZPJUGQHLQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3