BCK-FC594-100
EdU Flow Cytometry Kit 594
sufficient for 100 assays
About This Item
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λex 584 nm; λem 603 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1