BCK-FC555-50
EdU Flow Cytometry Kit 555
sufficient for 50 assays
About This Item
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λex 546 nm; λem 579 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenuto correlato
Experimental studies measuring cell proliferation have had implications in cancer biology, immunology, cell biology, and developmental biology.