BAF135511000
Bel-Art® Gel Staining Box with Cover
clear PMP, size 5 × 5 × 2 in.
Scegli un formato
CHF 45.40
Scegli un formato
About This Item
CHF 45.40
Prodotti consigliati
Materiali
clear PMP
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13551-1000
Misura
5 × 5 × 2 in.
Capacità
750 mL
Descrizione generale
Conveniently stain, fix, destain and manipulate electrophoresis gels
- Boxes with snap fit lids feature drain with LDPE plug
- Choose from clear PMP or economical polypropylene construction
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)