Documenti fondamentali
B9630
Sigma-Aldrich
Bromopyruvic acid
~98%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Formula condensata:
BrCH2COCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.96
Beilstein:
1746786
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N