B9559
Anti-BF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
Anti-FREAC-4, Anti-FoxD1)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
ammonium sulfate suspension
PM
antigen 45.4 kDa
Reattività contro le specie
rodent, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FOXD1(2297)
mouse ... Foxd1(15229)
rat ... Foxd1(171299)
Immunogeno
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)