B9541
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Saggio
≥97% (GC)
contiene
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Densità
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)