Merck
B9258
2-bromoetilammina
Sinonimo/i:
2-amminoetil bromuro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
BrCH2CH2NH2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.89
EC Number:
219-924-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3607605
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mp
170-175 °C (lit.)
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-bromoetilammina
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)