Key Documents
B9255
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
Sinonimo/i:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30N2O6 · C12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3