Merck
B9014
Biocytin hydrazide
≥90%
Sinonimo/i:
Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine hydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30N6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2179522
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Application
Reactive derivative for labeling proteins and glycoproteins with biotin.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)