Merck
B9012
3-Bromopropylamine hydrobromide
Sinonimo/i:
3-Aminopropyl bromide hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
BrCH2CH2CH2NH2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.92
EC Number:
225-675-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3906418
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mp
171-172 °C (lit.)
SMILES string
Br.NCCCBr
InChI
1S/C3H8BrN.BrH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
InChI key
PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)