Merck
B8126
Boc-L-Orn-OH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-5-7(11)8(13)14/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)