Vai a
B7561
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide
≥98% (HPLC), GABA receptor antagonist, solid
Sinonimo/i:
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium bromide (1:1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 156.00
125 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 655.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20BrNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 156.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
InChI
1S/C21H20NO6.BrH/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI key
BWXCECYGGMGBHD-GRTNUQQKSA-M
Application
1(S),9(R)-(-)-Bicuculline methbromide has been used:
  • as a γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor A antagonist: in cortical neuron culture[1]
  • in artificial cerebrospinal fluid (ACSF) formature dentate granule neurons[2]
  • in hypothalamic explant cultures[3]
Biochem/physiol Actions
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide is a GABAA receptor antagonist, which blocks Ca2+-activated potassium (SK) channels. It is the water-soluble derivative of (+)-bicuculline.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)