Merck
B7541
(2R,3R,4E)-1,3-O-Benzylidene-4-octadecene-1,2,3-triol
≥98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H40O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
Other Notes
Protected alcohol analog of D-sphingosine.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)