Documenti fondamentali
B7502
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-naphthyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)