Vai a
B7148
Buspirone hydrochloride
≥99% (TLC), powder, 5-HT1A serotonin receptor agonist
Sinonimo/i:
N-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 144.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 529.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H31N5O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-489-4
MDL number:
Form:
powder
CHF 144.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Buspirone hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
InChI key
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Biochem/physiol Actions
5-HT1A serotonin receptor agonist; anxiolytic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y00001311078802PHR1917
Buspirone hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000131
Buspirone hydrochloride
Buspirone hydrochloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1078802
Buspirone hydrochloride
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buspirone hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)