Vai a
B6766
BME Amino Acids Solution 50×
Without L-glutamine, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Amino Acids Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 77.70
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352209
CHF 77.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
BME amino acids solution 50X has been used for embryo culture.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R713158901CP4707
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)