Documenti fondamentali
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
Sinonimo/i:
Benzoylbenzoyl-GTP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H24N5O16P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
731.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Altre note
Mixed isomers