Documenti fondamentali
B6410
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 175 mL
Sinonimo/i:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Scegli un formato
12 EA
CHF 40.00
CHF 40.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 40.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 40.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Materiali
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (38-415)
Descrizione
Not autoclavable
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2114-0006
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
51 mm × 106 mm × 51 mm
Capacità
175 mL
Descrizione generale
Square, wide-mouth bottles
Caratteristiche e vantaggi
  • Exhibits chemical resistance to a wide range of acids, bases, and alcohols
  • Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F)
  • Easy to fill as it has a wide mouth
  • Designed to save space in the freezer
  • Made up of non-toxic materials
  • Nalgene closures enable leak-proof bottles that prevent contamination of reagents
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)