Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 182.00 CHF 154.70 |
Informazioni su questo articolo
CHF 154.70
Prezzo di listinoCHF 182.00Risparmia il 15%assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
red
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(=O)N=C2c3ccccc3C(=O)C(O)=C12
InChI
1S/C14H11NO3/c1-14(2)9-10(15-13(14)18)7-5-3-4-6-8(7)11(16)12(9)17/h3-6,17H,1-2H3
InChI key
BAQXWJQSUXZVIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated, under inert gas, protect from light | storage condition - | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 16 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?