Documenti fondamentali
B6005
Supelco
Batyl alcohol
≥98%
Sinonimo/i:
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.57
Beilstein:
1725677
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Saggio
≥98%
Punto di fusione
71-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3