Merck
B5757
Benzyl N-acetyl-4,6-O-benzylidenemuramic acid
≥98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H29NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.50
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(OC1C(NC(C)=O)C(OCc2ccccc2)OC3COC(OC13)c4ccccc4)C(O)=O
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)