Documenti fondamentali
B5042
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate
≥98% (titration)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.96
Beilstein:
4619219
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (titration)
Stringa SMILE
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)