B5005
Behenoyl chloride
≥99%
Sinonimo/i:
Docosanoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)20COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.03
Beilstein:
1792888
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?