Merck
B4916
D-Arg-[Hyp3, D-Phe7, Leu8]-Bradykinin
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H89N19O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
1248.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C57H89N19O13/c1-32(2)25-39(47(81)71-38(54(88)89)19-11-23-67-57(63)64)72-49(83)41(27-34-15-7-4-8-16-34)73-50(84)42(31-77)74-48(82)40(26-33-13-5-3-6-14-33)69-45(79)29-68-51(85)44-28-35(78)30-76(44)53(87)43-20-12-24-75(43)52(86)37(18-10-22-66-56(61)62)70-46(80)36(58)17-9-21-65-55(59)60/h3-8,13-16,32,35-44,77-78H,9-12,17-31,58H2,1-2H3,(H,68,85)(H,69,79)(H,70,80)(H,71,81)(H,72,83)(H,73,84)(H,74,82)(H,88,89)(H4,59,60,65)(H4,61,62,66)(H4,63,64,67)/t35-,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42+,43+,44+/m1/s1
InChI key
GGYJNSXTTQXAET-MZZKDSRGSA-N
Biochem/physiol Actions
Short-acting competitive antagonist that discriminates between B2a and B2b bradykinin receptors; weak B1 bradykinin receptor antagonist.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)