Documenti fondamentali
B4903
Sigma-Aldrich
Boc-γ-benzyl-Glu-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H47N7O9 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(NC(=O)C(CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
Substrati
Substrate for Factor XIa
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
S Kawabata et al.
European journal of biochemistry, 172(1), 17-25 (1988-02-15)
Seventy-four peptide amides of 7-amino-4-methylcoumarin (Mec) of the type Boc-Xaa-Yaa-Arg-NH-Mec were newly synthesized and tested to find specific substrates for blood-clotting proteases and trypsin. The Xaa and Yaa residues of these substrates have been replaced by 12 and 15 different