Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 345 kDa
species reactivity
mouse (predicted), rat (predicted), human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using HEK 293-T cell lysates, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using U2OS total cell extracts
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
mouse ... Trp53bp1(27223)
rat ... Tp53bp1(296099)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?