Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
composition
Banana solids, 50 wt. %
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Banana extract B4032 is a mixture of banana puree and maltodextrin used to supplement plant growth media. It is used to promote root formation, plantlet strengthening and replating efficiency. Maltodextrose adds carbohydrates without the osmotic impact of mono- and disaccharides.
Preparation Note
Use at 30-80 g/L.
Other Notes
A spray dried mixture of banana puree and maltodextrin.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?