Documenti fondamentali
B3806
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VIII acetate salt
≥93% (H-NMR)
Sinonimo/i:
Ro 31-7549 acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22N4O2 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥93% (H-NMR)
Solubilità
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3cn(CCCN)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C24H22N4O2.C2H4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20;1-2(3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30);1H3,(H,3,4)
VEOXVBTXROWDAH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Bisindolylmaleimide VIII acetate is a selective inhibitor of protein kinase C (PKC). Bisindolylmaleimide VIII acetate enhances Fas- and TRAIL-mediated apoptosis and inhibits T cell-mediated autoimmune diseases.
Avvertenza
Photosensitive
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3