B3805
Anti-Bone Morphogenetic Protein 5 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-BMP-5
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP5(653)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
WGK 1