Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.16
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-519-6
Beilstein/REAXYS Number:
3914846
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
InChI key
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzidine (4,4′-Diaminobiphenyl) is an environmental genotoxin that posses increased risks of cancer to exposed people. Benzidine may be used as a reference material in procedures that analyze for benzidine. Benzidine can be used in studies on its mechanisms of genotoxicity.
Disclaimer
Cancer suspect agent.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (titration) | description ≥98% | description ≥95% (HPLC) | description analytical standard |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzidine dihydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?