Merck
B3188
BYK204165
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinolin-1,3-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1cccc1\C=C2/C(=O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
InChI key
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Gene Information
human ... PARP1(142)
mouse ... PARP1(11545)
rat ... PARP1(25591)
Biochem/physiol Actions
BYK204165 is a potent and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1). It is 100-fold selective for PARP-1 over PARP-2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)