Vai a
B3131
8-Bromoadenosine 5′-monophosphate
≥98%
Sinonimo/i:
8-Br-AMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 173.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13BrN5O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 173.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H13BrN5O7P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)
InChI key
DNPIJKNXFSPNNY-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Bromoadenosine 5′′-monophosphate (8-Br-AMP) is an analogue of 5′-AMP useful for receptor mapping studies; as a starting structure for 8-modified 5′-AMP derivatives and for synthesis of poly-8-bromoriboadenylic acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5386B7880M9131
description
≥98%
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
aqueous base: soluble, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)