Vai a
B3023
Bumetanide
≥98% (TLC), powder, Na⁺/K⁺/Cl⁻ cotransporter inhibitor
Sinonimo/i:
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 84.90
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 306.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-004-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 84.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Bumetanide, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
originator
Roche
SMILES string
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI key
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Na+/K+/Cl- cotransporter.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP537B11580001078303
Bumetanide ≥98%
Sigma-Aldrich
B3023
Bumetanide
Bumetanide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP537
Bumetanide
Bumetanide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1158000
Bumetanide
Bumetanide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1078303
Bumetanide
description
≥98%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bumetanide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)