Merck
B2625
Benzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.25
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11N3O2/c17-16(18)13-8-6-12(7-9-13)15-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15H/b14-10+
InChI key
NOIFWEYOLLHIMW-GXDHUFHOSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)