Documenti fondamentali
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-carboxy-14C
aqueous solution
About This Item
Formula condensata:
C6H514COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
aqueous solution
Grado di funzionalizzazione
1-20 mCi per mmol
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
Confezionamento
serum bottle
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)