B2511
Boc-3,4-Dehydro-L-proline
>98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Boc-3,4-Dehydro-L-proline,
Saggio
>98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
BMIGSRMSSCUMAZ-ZETCQYMHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3