Merck
B2275
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
6-Benzylamino-9-(2-tetrahydropyranyl)-9H-purine, BPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(OC1)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)