B2254
Nα-Benzoyl-L-histidine
About This Item
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N3O3/c17-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(13(18)19)6-10-7-14-8-15-10/h1-5,7-8,11H,6H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t11-/m0/s1
AUDPUFBIVWMAED-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3