Merck
B2017
Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester
≥98% (TLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H36ClN3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.09
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)SCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C25H36ClN3O5S/c1-6-8-19(23(32)35-15-17-10-12-18(26)13-11-17)28-21(30)20-9-7-14-29(20)22(31)16(2)27-24(33)34-25(3,4)5/h10-13,16,19-20H,6-9,14-15H2,1-5H3,(H,27,33)(H,28,30)
InChI key
ILVSMEXNXGFDPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Leucocyte elastase substrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)