Vai a
B1679
Pasteur pipette boxes
L 9 in.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
L
9 in.
General description
Pipette boxes have clear, acrylic, hinged lid to protect pipettes from dust. Easy to access, pipettes are protected from damage. High capacity storage, great in hoods or other drafty, dusty environments
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)