Merck
B1186
Binucleine 2
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
N′-(1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-cyano-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N5ClF
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)\C=N\c1c(cnn1-c2ccc(F)c(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C13H11ClFN5/c1-19(2)8-17-13-9(6-16)7-18-20(13)10-3-4-12(15)11(14)5-10/h3-5,7-8H,1-2H3/b17-8+
InChI key
MNCYLHJHZOUDLB-CAOOACKPSA-N
Biochem/physiol Actions
Binucleine 2 is a cytokinesis inhibitor.
Cytokinesis inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)