Merck
B1136
Boc-Val-Leu-Lys-7-amido-4-methylcoumarin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H49N5O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
615.76
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
277-536-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)