Documenti
B1133
Sigma-Aldrich
Behenic anhydride
~98%
Sinonimo/i:
Docosanoic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H86O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC