Documenti fondamentali
B111
Sigma-Aldrich
Bepridil hydrochloride
Sinonimo/i:
β-([2-Methylpropoxy]methyl)-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2