Documenti fondamentali
B0799
Sigma-Aldrich
iso-B-Pentasaccharide
from human urine, ≥85%
Sinonimo/i:
α-Gal-(1→3)-(α-Fuc-[1→2])-β-Gal-(1→3)-(α-Fuc-[1→4])-Glc, BLeb-Pentasaccharide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52O24
Numero CAS:
Peso molecolare:
796.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Origine biologica
human urine
Saggio
≥85%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H52O24/c1-6-11(34)15(38)18(41)27(46-6)51-22-10(5-33)48-26(45)21(44)24(22)53-30-25(54-28-19(42)16(39)12(35)7(2)47-28)23(14(37)9(4-32)50-30)52-29-20(43)17(40)13(36)8(3-31)49-29/h6-45H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26?,27-,28-,29+,30-/m0/s1
NBSHZBYQWUYOIS-NCWFDBPASA-N