Key Documents
B0503
Sigma-Aldrich
Bufotenine Monooxalate Salt: monohydrate
Sinonimo/i:
3-(Dimethylamino)ethyl-5-hydroxyindole, 5-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3