B0434
BIM-23027 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H54N8O7
Peso molecolare:
794.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SSTR2(6752)
mouse ... SSTR2(20606)
rat ... SSTR2(54305)
Amino Acid Sequence
MeAla-Tyr-Trp-Lys-Abu-Phe
Azioni biochim/fisiol
sst2 somatostatin receptor agonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)