Merck
B0174
AccuTaq LA 10× Buffer
10X Buffer for long and accurate PCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106306
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 0.5 mL
concentration
10 ×
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
AccuTaq LA 10X buffer is optimized for enhanced amplification of complex templates, when using AccuTaq long and accurate (LA) DNA polymerase.
Application
AccuTaq LA 10× Buffer has been used:
  • in PCR reaction mixture for the amplification of human BRCA1 gene.
  • as a component of the PCR mix for the amplification of the genomic DNA from Triticum aestivum
  • as a component of the PCR mix for the reverse transcription of RNA from foot and mouth disease virus (FMDV)
Legal Information
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)