Passa al contenuto
AXYST150CS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
with O-ring, size 1.5 mL, pkg of 8x500caps/cs, clear
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150-C-S, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
color
clear
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)